Learn More
Ohaus™ Balanza de precisión de alta capacidad Explorer™
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. La balanza de alta capacidad de precisión Ohaus™ Explorer™ simplifica incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
Marca:  Ohaus™ 30078074
Detalles adicionales : Peso : 12.50000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Código de producto. 14844721
  • 6295.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
  • Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
  • Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
  • Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
Especificaciones
Especificaciones
35 g
0.1 g
210 g
0.1 g
Balanza analítica
377 x 311 mm
A todo color de 5,7 in. VGA, táctil
Plusmn;0,2 g
3000
1 seg.
443 x 377 x 120 mm
Alimentación de CA (incluida); Batería recargable (no incluida)