Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack A (Nitrocellulose)
Dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con la cubeta de minigel
Marca: Invitrogen™ B1000A
854.24 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Dos módulos Miniblot, 125 ml de tampón de transferencia Bolt™ (20x), 15 ml de antioxidante Bolt™, paquete de 20 membranas de nitrocelulosa (0,2 μm)
Descripción
El depósito alberga un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total con el diseño paralelo. El módulo Mini Blot de inmunotransferencia de minigeles es compatible con los geles Bolt™ Bis-Tris Plus y admite un gel por transferencia húmeda. La conexión universal y la junta moldeada permiten que este módulo sea fácil de usar, al tiempo que el núcleo interno del módulo blot permite el uso de un tampón de transferencia menos basado en etanol por transferencia húmeda. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nitrocelulosa en entre 30 y 60 minutos.
Especificaciones
Bolt™ | |
Nitrocelulosa | |
Húmedo | |
Bolt™ |
≤ Dos módulos blot / cubeta de minigel, un minigel / módulo blot | |
Dos módulos Miniblot 125 ml de tampón de transferencia Bolt™ (20x) 15 ml de antioxidante Bolt™ Paquete de 20 membranas de nitrocelulosa (0,2 µm) |
|
Mini, 8 cm x 8 cm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.