Learn More
OHAUS™ Balanzas de precisión y analíticas Explorer™
La Explorer ha alcanzado el siguiente nivel de genialidad al ampliar sus características y diseño modernos para ofrecer una funcionalidad inigualable.
Marca:  OHAUS™ 30061976
4908.02 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15349032
  • 5645.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Gran pantalla táctil a color
  • Software basado en iconos que incluye 14 modos de aplicación exclusivos
  • Pantalla de ángulo ajustable en 3 niveles
  • Especificaciones de linealidad y repetibilidad optimizadas 
  • Mejor filtrado de vibración para una mejor estabilidad de la balanza
  • Todos los modelos vienen de serie con calibración interna automática AutoCal™
  • La configuración de filtrado 3 x 3 garantiza unos resultados de pesaje rápidos y estables
  • La base y la pantalla se separan para ofrecer la máxima flexibilidad en cualquier trabajo área 
  • Los modelos con protección contra turbulencias de aire aíslan la cámara de pesaje para mejorar la estabilidad y acelerar los resultados mientras que ofrecen la máxima accesibilidad a la cámara de pesaje a través de puertas laterales montadas en la parte superior o a través de la versátil puerta superior que se desliza al abrir
  • La entrada manos libres está disponible con puertas laterales automatizadas opcionales
  • Puertos de comunicación de fácil acceso (USB, RS232) más una ranura para un 3 puerto de comunicación (Ethernet o 2 RS232)
  • GLP y GMP (incluida la fecha y hora), transferencia directa de datos
  • Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, pantalla de vidrio con tapa abatible, cubierta reemplazable en uso 
  • Protección contra turbulencias de 3 puertas con paneles extraíbles en modelos de 0,1mg y 1 mg con luz
  • Diseño de pantalla modular con ángulo ajustable (fijación a la base, la pared o a una torre opcional)
  • Calibración interna automática AutoCal
  • Función de asistencia de nivel con indicador de nivel iluminado
  • Ajustes de impresión automática y ambientales seleccionables
  • Peso integral debajo del gancho
  • Cubierta de protección en uso
  • Interruptor de bloqueo de software 
  • Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución de 14,5 cm (diagonal), incluye teclado numérico QWERTY e indicación de capacidad de pesaje
Aplicaciones
pesaje (17 unidades + unidades personalizadas), recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje animal/dinámico, control de peso, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, cálculo de ingredientes, ajuste de pipetas, pesaje bruto/neto/tara
Especificaciones
Especificaciones
Pantalla táctil
RS-232, USB, Ethernet opcional o 2o RS232
Pantalla gráfica en color
Gramo, miligramo, kilogramo, quilate, onza, onza troy
Plástico ABS, acero inoxidable, vidrio
<±0,0001 g
1,5 ppm/°C
50°F a 86°F
Balanza analítica
23 cm
13,8 in
15,5 in
15,2 lb
100/240 V 50/60 Hz
0,6 A
NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
120 g
0,0001 g
Cortavientos automático de 3 puertas, AutoCal™ inte
EX124/AD
120 g
≤ 2 s
10°C a 30°C
9,1 in
9 cm
35 cm
39,3 cm
6,9 kg
100/240 V
50/60 Hz