Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300
Cumple las expectativas más elevadas en comodidad y versatilidad para aplicaciones de evaporación giratoria. Los evaporadores giratorios Buchi™ Rotavapor™ R-300 tienen un diseño modular que facilita la extensión a un sistema totalmente integrado.
Marca: BUCHI 11R300251V001
Descripción
- Cómoda extracción del conducto de vapor y del frasco gracias al uso sencillo de Combi-Clip™
- Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
- Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
- Extensión de conexión sencilla a un sistema completamente integrado que incluye interfaz central, bomba de vacío y chiller recirculante según sus necesidades&
- Posibilidad de elegir entre baño de alta temperatura de 5 l y baño de calentamiento rápido de 1 l
- Amplia gama de accesorios útiles: siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
- Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
- Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluidos el registro de datos y los gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
- Alarma instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con interfaz I-300 o I-300 Pro)
Especificaciones
429 mm; baño: 275 mm | |
717 mm/202 mm | |
100/240 V | |
Carga matraces de 3 kg, baño de 5,5 l | |
20°C a 220°C | |
Conjunto de vidrio, conducto de vapor, junta de vacío, matraces receptores y de evaporación de 1 l, lista de disolventes, juego de tubos de refrigeración, cables de alimentación, cable de comunicación 6 p BUCHI COM | |
Condensador vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) | |
5 l | |
±1 °C | |
CE/CSA | |
11R300251V001 |
Evaporador giratorio Buchi Rotavapor R-300 con baño de calentamiento B-305 | |
Baño de 13,5 kg, 4,2 kg | |
Baño de 606 mm, 307 mm | |
De 10 a 280 rpm | |
Evaporación general de laboratorio | |
Baño de 100 W, 1500 W | |
Vertical | |
IP 21 | |
Desde 10 hasta 50° | |
50/60 Hz | |
SJ 29/32 (incluye matraz de evaporación, conducto de vapor) |