Learn More
Cole-Parmer™ MP-800 Series Stuart™ Automatic Digital Melting Point Apparatus
Use this MP-800 Series Stuart Automatic Digital Melting Point Apparatus to accurately identify the melting point with advanced digital image processing.
Marca:  Cole-Parmer™ 03013-02
Detalles adicionales : Peso : 4.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15543675
  • 6535.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Interfaz de usuario personalizada basada en una plataforma Android establecida para una configuración y navegación intuitivas.
  • Incluye un amplio almacenamiento interno de 8 GB en el que se puede guardar cómodamente aproximadamente 300 archivos de fusión, incluidos vídeos
  • Todos los archivos de vídeo incluyen una marca de temperatura, por lo que podrá confirmar el resultado obtenido automáticamente, independientemente del dispositivo en el que los vea.
  • Cuenta con un práctico cajón de almacenamiento para guardar todos los tubos capilares estándar e incluye un cortador de vidrio pequeño que se puede utilizar para cortar tubos de muestras por la mitad con precisión.
  • El cortador de vidrio siempre hace el corte en el centro del tubo, y proporciona un corte limpio de forma fiable, lo que hace que la carga de muestras sea más limpia y segura.
  • Todos los archivos de medición se pueden transferir fácilmente a un PC.
  • Se suministra de fábrica con un certificado de calibración que muestra el número de serie individual para la trazabilidad y cumple con los requisitos de Farmacopea y Buenas Prácticas de Laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Digital Melting Point Apparatus
120/230 V
360 mm
120/230 V, 50/60 Hz
164 mm
8 GB de almacenamiento interno
0,1 °C (resolución de temperatura)
Ambient to 752°F
4,6 kg
300 mm
50/60 Hz
14.2 in.
17,78 cm, color HD
6.5 in.
3 muestras simultáneamente
SMP50
Resistencia de platino PT1000
Ambiente hasta 400 °C
11.8 in.