Learn More
BINDER™ Cámara de prueba de humedad KBF LQC 240, 247 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 80 %; luz: Iluminación compatible con ICH
Marca:  BINDER™ 9020-0332
27155.75 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 250.00000kg
Código de producto. 15619115
  • 28585.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: De 0 °C a 70 °C
  • Intervalo de temperatura con luz: 10 ° a 60 °C
  • Rango de humedad: Del 10 al 80 % de HR
  • Dos casetes de iluminación posicionables con fuente de luz UV/Vis compatibles con ICH
  • Control de dosis de luz independiente de UV-A y luz visible con sensores esféricos
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Controlador con programación de segmentos de tiempo
  • Puerta interior sellada herméticamente y fabricada con vidrio templado de seguridad
  • Dos gradillas de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierda
  • Cuatro ruedas giratorias estables, dos con frenos
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
Especificaciones
Especificaciones
8.7 cu. ft.
247 l
Iluminación compatible con ICH
2 estándar/7 máx.
Del 10 al 80 %
Cámara de prueba de humedad
485 x 650 x 785 mm
925 mm
1460 mm
485 mm
200/230 V
KBF LQC 240 | Cámaras de clima constante con iluminación de conformidad con ICH y control de la dosificación de la luz
Acero inoxidable
Acero inoxidable
CEE
De 0 °C a 70 °C
TFT táctil
36.4 in.
650 mm
785 mm
230 V, 50 Hz, 16 A
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico