Learn More
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vacuum Concentrators for Organic Chemistry and Drug Discovery Applications
Perform HPLC fraction and reversed-phase SPE eluant applications with these large capacity SPD210 vacuum concentrator and kits which contain all required components under one model number.
Marca: Thermo Scientific™ SPD210-230
Descripción
Optimize evaporation with Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. With three heating levels, these concentrators are ideal for aqueous and organic solvents. Carry out HPLC fraction and reversed-phase SPE eluent applications with Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™ Kits, which are easy to use and contain all required components under one model number.
Características:
- Gran selección de rotores para adaptarse a una gran variedad de tamaños y tipos de tubos
- Pantalla digital de programación intuitiva con tres programas predefinidos que se pueden modificar y guardar para ajustar el calor, el tiempo de funcionamiento y la temperatura
- Alarma sonora que avisa al usuario cuando la operación finaliza.
- Cámara con revestimiento de PTFE que proporciona una larga duración ante disolventes agresivos
- Válvula de purgado automático que proporciona vacío al inicio de un ciclo y sangra la cámara a presión atmosférica cuando finaliza
El kit SPD210P1 incluye:
- Concentrador SpeedVac™ SPD210 de alta capacidad
- Trampa de vapor refrigerada a -104°
- Bomba de vacío
- Rotor de 200 × 1,5 ml
- Vacuómetro digital
- Paquete de tubería universal
- Trampa química
- Cartucho desechable
- Frasco de condensación de vidrio
- Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Disolventes y combinaciones de disolventes:
- Acetonitrilo
- Metanol
- Etanol
- Agua
Aplicaciones típicas:
- Fracciones de HPLC con agua/0,1 % de ácido trifluoroacético
- SPE en fase inversa
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses.Marcado CE | |
Recubierto de PTFE | |
230 V/50 Hz |
Acrílico de alta capacidad | |
Concentrador de vacío SpeedVac SPD210 |