Learn More
BINDER™ Serie BD-S Solid.Line - Incubadoras estándar con convección natural
Los nuevos productos de Solid.Line impresionan con la probada calidad y fiabilidad de BINDER. Adecuados para incubación. Los atributos de Solid.Line están orientados hacia la aplicación en cuestión y, por lo tanto, se utilizan en la investigación y la garantía de calidad.
Marca:  BINDER™ 9090-0022
1672.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 56.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923420
  • 1760.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: Desde + +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +70 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Convección natural.
  • Válvula de aire de escape ajustable
  • Controlador con función de temporizador
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 1 gradilla cromada, incl. soportes de estante
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
Especificaciones
Especificaciones
4.2 cu. ft.
20 kg
No esterilizable en autoclave
Acero inoxidable
Natural
Sin iluminación
1
NEMA 5-20P
Incubadora estándar
BDS115-230 V
764 x 616 x 735 mm
230 V
6,3 A
44.1 lb.
BDS115-230 V, estándar, Solid.Line serie BD-S: estufas microbiológicas estándar con convección natural, 118 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
118 l
Tecnología APT.line™
Ninguno
Acero inoxidable
1 estándar/5 máx.
Ambiente +5 °C a 70 °C
LED
550 x 390 x 550 mm
47 kg
0,35 kW
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico