Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, carro LAR Investigator
Hecho de un material de polímero avanzado fácil de limpiar que no se abollará, astillará, oxidará, escamará o corroerá como los carros de metal
Marca:  Metro™ SXRSDCMED
Detalles adicionales : Peso : 91.08000kg
Código de producto. 15977261
  • 7550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Carcasa móvil con carcasa mecánica con cerradura mecánica, cajón de polímero de 7,62 cm (3 pulg) con cubierta de bloqueo, tres cajones de polímero de 7,62 cm (3 pulg), dos cajones de polímero de 15,24 cm (6 pulg), un cajón de polímero de 22,86 cm (9 pulg), tirador de cajón topo, cápsula oscilante izquierda con contenedor inclinable de bloqueo superior, cesta de residuos
Descripción
Descripción
  • La protección antimicrobiana de Microban™ inhibe el crecimiento de manchas y bacterias que causan olores
  • Los carros utilizan ruedas de poliuretano de 127 mm: dos ruedas delanteras con frenos de pie de fácil acceso y dos ruedas giratorias traseras.
  • Cada cara de cajón tiene un área pulida de 1,3 × 46,7 cm que permite la adhesión segura de las etiquetas DYMO™ y Zebra™ (no incluidas)
Especificaciones
Especificaciones
Carro de medicamentos descentralizado
63,3 cm
44,7 in
Carcasa móvil con carcasa mecánica con cerradura mecánica, cajón de polímero de 7,62 cm (3 pulg) con cubierta de bloqueo, tres cajones de polímero de 7,62 cm (3 pulg), dos cajones de polímero de 15,24 cm (6 pulg), un cajón de polímero de 22,86 cm (9 pulg), tirador de cajón topo, cápsula oscilante izquierda con contenedor inclinable de bloqueo superior, cesta de residuos
34,7 in
24,9 in
Revestimiento de epoxi
113,6 cm
Aluminio, Epoxi, Polímero
88,13 cm