Learn More
BINDER™ Serie UF V Ultracongeladores
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.
Marca:  BINDER™ 9020-0348
16033.50 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 330.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15983042
  • 17815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: de -90 °C a + -40 °C
  • El menor consumo de energía de su clase
  • Potente unidad de compresor de refrigeración en cascada
  • Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente R-290 y R-170
  • Aislamiento térmico con exclusivos paneles de aislamiento al vacío de larga duración
  • El innovador concepto de junta de puerta reduce la acumulación de hielo
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Interior resistente a la corrosión hecho completamente de acero inoxidable
  • Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
  • 3 estantes de acero inoxidable que brindan una ubicación flexible
  • Refrigeración por agua (según versión)
  • Contacto de alarma de tensión cero para el sistema de alarma interno
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Interfaz Ethernet.
  • 2 puertos de acceso, Ø 28 mm, traseros
Especificaciones
Especificaciones
UFV700-230 V, estándar, serie UF V: ultracongeladores con refrigerantes climáticamente neutros, 700 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
184.9 gal.
De -40 °C a -86 °C
1
Acero inoxidable
3
50 kg
UFV700-230 V
Estándar
890 x 605 x 1300 mm
Sistemas de alarma integrados
NEMA 5-15 P
50 Hz
Bottom-mounted
289 kg
Ultracongeladore
700 L
Foamed
Anti-corrosion Steel
La combinación de paneles aislantes al vacío (tecnología V) y espuma de poliuretano sin CFC
110.2 lb.
CE, ENERGYSTAR, UKCA
LCD
No
1204 x 997 x 1966 mm
9,3 A
230 V
1,6 kW
Étape 1 : R290, Étape 2 : R170
12
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico