Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
Cubis™ II Analytical Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCA324S-2S00-I QP99
16406.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 11.73000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16203222
  • 17270.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Cortavientos I - Motorizado con ionizador
Gran pantalla TFT táctil en color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
Automatización motorizada
3 s
1 s
Balanza analítica
450 mm
373 mm
120/240 V
1,0 A
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 pines, 1 puerto ethernet
320 g
0,1, 0,2, 0,5 mg
alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
MCA324SIS00
0°C a +40°C
10 años
240 mm
9,0, 10,8 kg
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (±5%)