Learn More
IKA™ RC 5 Control
Potente enfriador recirculante diseñado para aplicaciones de refrigeración externa de hasta - 30 °C.
Marca:  IKA™ 0004183000
Detalles adicionales : Peso : 40.45500kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Código de producto. 16238181
  • 6755.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sistema de refrigeración de velocidad controlada con capacidad de refrigeración a 1400 W(a 20 °C)
  • Termofluido natural R290
  • Diseñado para aplicaciones de refrigeración de hasta - 30 °C a RT
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento ampliado hasta 80 °C
  • Excelente estabilidad de temperatura de aproximadamente ± 0,1 K (a - 10 °C)
  • Bomba con control de velocidad hecha de PEEK: (0,6 bar; 31 l/min)
  • Indicador de nivel digital
  • Modo de funcionamiento D (modo de confirmación)
  • Si se alcanza el punto de ajuste
  • Temporizador/contador
  • Función de desgaseado
  • Toma de conexión para sensor de temperatura PT 100 externo (accesorio: PT100.30; conector Lemo)
  • Posibilidad de conexión de válvulas magnéticas (Mulit IO)
  • Contacto de alarma (Multi IO)
  • Conector para entrada de contacto en espera (Multi IO)
  • RS 232 y USB
Especificaciones
Especificaciones
De 5 a 32 °C
Bomba de presión/succión
0,61 bar
37,5 kg
De 100 a 115 V, 230 V
31 l/min
De − 30C a 80 °C
490 x 310 x 546 mm
1400 W a 20 °C, 1200 W a 10 °C, 950 W a 0 °C, 650 W a -10 °C, 450 W a -20 °C, 200 W a -30 °C