Learn More
Labconco™ Cajas de guantes de atmósfera controlada Protector™
Las cajas de guantes proporcionan un entorno hermético para trabajar con materiales sensibles a la contaminación.
Marca:  Labconco™ 5080135
Detalles adicionales : Peso : 284.85599kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16272581
  • 38530.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Requires : Base de apoyo, bomba de vacío para evacuación, gas inerte para llenado.
Descripción
Descripción
Características principales
  • Superan las condiciones de contención de la atmósfera de clase 1 para la permeación del oxígeno <1,67 ppm/min según el método de prueba ISO 10648-2.
  • Cuatro válvulas manuales con accesorios de compresión de 0,94 cm (0,37 pulg)—dos en la cámara principal y dos en la cámara de transferencia.
  • Control automático de la presión de la cámara principal, los ciclos de evacuación y llenado de la cámara principal y los ciclos de evacuación y llenado de la cámara de transferencia.
  • Regulación del vacío/presión entre -12,7 y 12,7 cm (-5 y 5 pulg) del manómetro de agua en la cámara principal y entre 0 y -74,9 cm (0 y -29,5 pulg) de mercurio en la cámara de transferencia.
  • Alarma audible/visual mutable que suena cuando el nivel de presión/vacío está fuera de los límites establecidos.
  • Pedal de tres posiciones (aumento de gas/llenado, apagado, evacuación/disminución de gas)
  • Borboteador de descarga de presión de acero inoxidable de perfil bajo, instalado en fábrica y montado en la parte trasera a 15,24 cm (±6 pulg) del manómetro de agua.
  • Dos accesorios de compresión de entrada y salida con diámetro exterior (D.E.) de 1,9 cm (0,75 pulg) montados en la parte trasera para realizar fácilmente las conexiones a un purificador de gas opcional o a un tren de secado accesorio.
  • Prueba de fugas de fábrica—No se han detectado fugas superiores a 1 × 10-6ml/s.
Características adicionales
  • Pantalla LCD de la cámara principal y la presión de la cámara de transferencia en pulgadas de agua, pulgadas de mercurio y mbar
  • Ventana de observación de cristal de seguridad laminado de 0,96 cm (0,38 pulg) de grosor con área de visualización de 91 × 70 cm (An. x Al.)
  • Par de guantes de neopreno de 0,038 cm (0,015 pulg) de grosor, 76,2 cm (30 pulg) de largo, tamaño 9 3/4
  • Dos puertos de guantes con doble ranura de aluminio revestido de epoxi y con diámetro interior de 20,3 cm (8 pulg) con juntas de neopreno
  • Interruptores para la luz y la toma eléctrica
  • Dos luces fluorescentes de 25 W
  • Paneles exteriores de acero de calibre 18 y 20, y con revestimiento de epoxi en polvo seco.
Características del modelo revestido de acero inoxidable
  • Revestimiento de acero inoxidable tipo 304 con puertas de cámara de transferencia interior y exterior de acero inoxidable tipo 304; panel frontal de acero inoxidable tipo 304
  • Rendimiento probado para mantener niveles de oxígeno de tan solo 0,2 ppm y bajos niveles de humedad de 1 ppm.
  • Permeación de oxígeno <0,16 ppm/min según ISO 10648-2
Características del modelo con revestimiento de fibra de vidrio
  • Revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una pieza con puertas de la cámara de transferencia interior y exterior de acrílico transparente.
  • Rendimiento probado para mantener niveles de oxígeno de tan solo 0,4 ppm y bajos niveles de humedad de 2 ppm.
  • Permeación de oxígeno <0,3 ppm/min según ISO 10648-2
Certifications
Listado ETL, conformidad UL 61010-1 y CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1 (modelos norteamericanos); marca CE (modelos internacionales)
Servicio Técnico
Garantía de un año para piezas y mano de obra.
Especificaciones
Especificaciones
Caja de guantes
Acero inoxidable
UL, ETL, CAN/CSA
87,4 cm
Materiales sensibles a la atmósfera controlada
45,7 in
Enchufe Schuko
208/230 V
650 lb
63,5 in
161,3 cm
2 x 25 W fluorescente
10 A
34,4 in
LCD
Purificador de gas de regeneración AtmosPure™
116,1 cm
2
1 año
295 kg
35 in
88,9 cm