Learn More
Sartorius Balanza micro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
La balanza micro Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE3.6PM-S00
Detalles adicionales : Peso : 7.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16283262
  • 25380.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Pantalla táctil TFT en color
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
± 3, 4, 5 μg
Balanza micro
340 mm
129 mm
120/240 V
50/60 Hz
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
1, 2, 5 μg
± 4 μg
Cortavientos M: Motorizado
3 s
10 años
139 mm
6,4, 7,1 kg
100/240 V ±10 %