Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada, control de agua y humedad
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
Marca: Eppendorf™ 6731000341
Descripción
- Empaquetado de control de agua y humedad
- Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
- Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
- Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
- Cámara sin costuras, fácil desmontaje
- Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
- Tareas y alarmas personalizables
- Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
- Protección contra vibraciones y turbulencias
Especificaciones
170 l | |
Sensor de IR | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
Mango de lado derecho | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg) |
Acero inoxidable | |
UE | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
ZrO2 (dióxido de circonio) | |
44,5 × 53,9 × 69,2 cm (17,5 × 21,2 × 27,2 pulg) | |
De 220 a 240 V, 50/60 Hz |