Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
Cubis™ II Analytical Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCA224S-2S00-U
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
Cortavientos U - Vidrio manual | |
Gran pantalla TFT táctil en color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica | |
Automatización motorizada | |
3 s | |
1 s | |
Balanza analítica | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
1,0 A |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 pines, 1 puerto ethernet | |
220 g | |
0,1 mg | |
alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
MCA224S2S00U/Manual, vidrio | |
0°C a +40°C | |
10 años | |
240 mm | |
8,2, 10,0 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz (±5%) |