Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE225S-2S00-I
Detalles adicionales : Peso : 10.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16457305
  • 20420.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, conexión de 1-9 clavijas RS 232, 1 puerto EtherNet
Pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
± 0,01 mg
Balanza semi-micro
404 mm
Módulo eléctrico/de pesaje de 373/61 mm
120/240 V
50/60 Hz
220 g
0,01 mg
± 0,065 mg
Cortavientos I: Motorizado con ionizador
2 s
10 años
240 mm
10,2, 11,7 kg
100/240 V ±10 %