Learn More
BINDER™ Series VD Vacuum Drying Chamber for Non-Flammable Solvents
The VD Series Vacuum Drying Chamber delivers impressive performance through its precise temperature control and gentle drying. The patented expansion rack technology from BINDER also optimizes heat transfer. The shelves can be repositioned for flexible placement and the interior of the chamber is easy to clean.
Marca:  BINDER™ 9630-0001
6984.30 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 64.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16608012
  • 7540.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: De +9 °C por encima de la temperatura ambiente a +220 °C
  • Controlador con indicador digital de presión y temperatura
  • Monitoreo de secado controlado por programa con ventilación automática al final del proceso
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • 1 gradilla de expansión de aluminio, se puede ajustar la posición
  • Conexión de gas inerte
  • Puerto de acceso universal DN 16: para la introducción de dispositivos de medición externos
  • Panel de vidrio de seguridad montado en resorte y a prueba de golpes
  • Gran ventana de visualización con opción de iluminación interior
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • 2 salidas de relé, 24 V DC (0,4 A como máximo)
Especificaciones
Especificaciones
0.8 cu. ft.
VD023-230 V, estándar, serie VD: cámaras de secado al vacío para disolventes no inflamables, 24 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
De 10 °C a 220 °C
LCD
VD023-230 V
NEMA 5-20P
285 x 295 x 285 mm
64 kg
0,9 kW
50/60 Hz
Acero inoxidable
24 l
Cámaras de secado al vacío
Acero inoxidable
1 estándar/4 máx.
0 à 1100 mbar
523 x 596 x 720 mm
200 V
3,9 A
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Prestations de service