missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Purifier™ Logic™+ Class II A2 Biosafety Cabinets, 4 ft. Width, International Models

Biohazard cabinets with advanced ergonomic design excel in user comfort and functionality

Marca:  Labconco™ 302481131


Detalles adicionales : Peso : 200.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16645072

  • 14065.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock

Descripción

Descripción

Todos los modelos incluyen:

  • Motor de conmutación electrónica (ECM)
  • Sistema de control de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)
  • Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro
  • Sistema de entrada Air-Wave™
  • Canal de presión negativa Contain-Air™
  • Filtros HEPA con una eficacia del 99,99 % de suministro y escape. Filtros ULPA con una eficacia del 99,999 % disponibles
  • Pantalla LCD en color de línea de visión, con montaje interior y sistema operativo myLogic. Muestra la duración del filtro y los mensajes de estado de condiciones de alarma y alertas. Disponible en 8 idiomas
  • Iluminación LED brillante, de 90 a 150 velas, sin reflejos situada fuera del área de trabajo contaminada
  • Totalmente cerrado, guillotina de vidrio de seguridad templado de 6,35 mm (1/4 in)
  • Rejilla de entrada de acero inoxidable curva con ranuras de flujo de aire secundario de aire de reserva
  • Dos tomas eléctricas dúplex. Acero inoxidable empotrado con bisagras amortiguadas. Salidas sencillas en los modelos de 230 V. Una salida en cada lado, con interrupción por fallo de conexión a tierra (115 V)
  • Arranque y apagado programables por el usuario del sistema Smart-Start™
  • El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrada
  • Interior de acero inoxidable hermético y exterior de acero inoxidable con revestimiento de polvo
  • Gancho para toallas desmontable situado debajo de la superficie de trabajo
  • Bloqueo de seguridad electrónico activado por código
  • Apertura máxima de la guillotina de 57 cm y 69 cm de altura de visión
  • Guillotina en ángulo de 10° con mecanismo de elevación sencillo y equilibrado
  • Control de pantalla táctil compatible con ADA en el poste derecho
  • Nivel de ruido <63 dBA
  • Carga térmica 990 BTU/hora (modelos de 121,9 cm [4 pies])
  • Superficie de trabajo desmontable, sin uniones, de acero inoxidable 304, con mandos de elevación
  • Velocidad de flujo entrante nominal de 105 fpm (0,5 m/s)
  • Velocidad de flujo saliente nominal de 55 fpm (0,3 m/s)
  • Aproximadamente, 70 % de recirculación de aire
  • Pr. × al. total: 31,2 x 61,7 in. (79,2 x 156,7 cm)
  • Cable de alimentación de 3 m con enchufe
  • Temporizador y reloj digital integrados
  • Cinco años de garantía
  • Listado en NSF International
  • En algunos modelos se incluye un soporte de base telescópica no soldado con aprobación NSF opcional
  • Paquete de accesorios opcional (lámpara UV de 254 nm, accesorio/s de servicio conforme a ADA con válvula/s tipo bola y cable Vacu-Pass™ aprobado por NSF y portal de cable) incluido en algunos modelos
Especificaciones

Especificaciones

En lista NSF, marca CE de conformidad, conforme a ADA, condiciones ISO 5 según ISO 14644-1 y 2, CE Marked, ADA, ISO 5 Conditions per ISO 14644-1 and 2
123,2 cm
Purifier™ Logic™+
2
270 W
89,2/95,2 pulg
54,3 in
137,922 cm
LED, UV
8 in
5 años
137,922 cm
31,2 in
230 V, 50/60 Hz, 6 A
Acero inoxidable
Tipo A2
< 63 dBA
230 V Schuko
Dos
20,3 cm
De 0,127 a 0,140 m3s
Cabina con paquete de accesorios, soporte
Entre 226,6 y 241,8 cm
Una
48,5 in
50/60 Hz
79,248 cm
230 V
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales