Learn More
Labconco™ Sistema con doble filtro RXPert 1,2 m (4 pies)
Sistemas de balanza con doble filtro RXPert: cabinas de seguridad biológica de clase I que contienen partículas y polvo en suspensión en el aire, lo que proporciona protección al usuario durante la composición de fármacos peligrosos o la manipulación farmacéutica.
Marca: Labconco™ 3971483
Descripción
Función de todos los modelos
- Conformidad con USP
- Diseño patentado
- Interior profundo de 59,4 cm o 76,2 cm, según el modelo
- Lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
- Suministro de aire de dilución superior
- Lámina de guillotina de contención superior
- Deflector trasero pivotante perforado por zonas
- Láminas de aire de entrada lateral
- Filtro de escape HEPA, eficacia del 99,99 % en partículas con un tamaño de 0,3 micrómetros
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales
Funciones exclusivas de los sistemas de balanza con doble filtro RXPert
- Sistema de eliminación del filtro HEPA con bolsas de colocación y extracción reales, que permite la sustitución segura de filtros.
- La ubicación óptima del filtro HEPA permite la detección de fugas de toda la superficie.
- El suministro de aire de dilución superior dirige el aire hacia la parte posterior de la guillotina para mantener los contaminantes alejados del operador.
- La lámina de guillotina de contención superior aleja los contaminantes de la zona de respiración del usuario.
- La lámina de aire patentada Clean-Sweep™ permite que el aire barra la superficie de trabajo para maximizar la contención.
- El deflector trasero patentado con zonas de perforaciones favorece el flujo de aire laminar horizontal.
- El deflector gira hacia abajo para limpiar.
- El interior profundo de 59,4 cm o 76,2 cm (dependiendo del modelo) se adapta fácilmente a grandes balanzas analíticas.
Especificaciones
Cabinas para balanzas | |
Fluorescente | |
29 in | |
49,5 in | |
125,7 cm | |
50/60 Hz | |
230 V | |
181,9 kg | |
121,9 cm |
HEPA 2 | |
ANSI Z9.5, CE, ASHRAE modificado 110, SEFA 1, USP <800> compuestos no estériles | |
73,7 cm | |
9,4 in | |
23,9 cm | |
Guardian | |
401 lb | |
48 in |