Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 and X1R Pro Centrifuges
Ergonomically designed, Pro series touch screen enables easier programming for quicker results--plus easily access and track all runs, rotor life and centrifuge health.
Marca:  Thermo Scientific™ 75009720
5937.41 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 57.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17110599
  • 6675.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 and X1R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touchscreen user interface. The GP Pro centrifuges make programming easy for quick results and provide tracking of all runs, rotor life and centrifuge health status. With their capacity of up to 1.6 L, they offer a compact footprint and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes, 16 x 50 mL conical tubes, or 10 x standard microplates with biocontainment. Maximum versatility is achieved with 17 available rotors to choose from and tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
  • Facilidad de uso:
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
    • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
    Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
    Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
    Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
    Diseño para ahorrar espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
    Bajo consumo energético:
    • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Sorvall X1 Pro 100-240V 50/60Hz
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2
No
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
El rotor debe adquirirse por separado
Solo para uso general
Hasta 100 programas a través de la interfaz de la pantalla táctil a todo color
No
Centrífuga de uso general
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)
Microprocesador
4 x 400 ml con rotor TX-400
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
Pantalla táctil
Eficiencia energética, menos residuos
Almacena hasta 100 programas
9 de aceleración/10 de frenado
Unidad
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
120/240 V
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico