Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CR, EU/RU
Los congeladores ULT F570 Eppendorf CryoCube ofrecen una combinación de costes de funcionamiento mínimos y una protección superior de las muestras. Con un diseño de cinco compartimentos y cinco puertas interiores para facilitar el acceso a las muestras, la espuma de poliuretano sólida protege sus valiosas muestras.
Marca:  Eppendorf™ F571341131
Detalles adicionales : Peso : 300.63000kg
Código de producto. 17152976
  • 16445.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • CryoCube™ F570h, 570 l, congelador ULT, con interfaz LED, líquidos de refrigeración verdes, y refrigeración por aire, asa izquierda, 5 estantes, 230 V, 50 Hz (UE/GB)
  • Volumen: 570 l (20,1 pies³), por ejemplo, hasta 40.000 muestras
  • El aislamiento eficaz, compuesto por paneles de aislamiento de vacío y aislamiento tradicionales, ahorra energía
  • El eficiente sistema de control del compresor reduce los tiempos de ciclo para reducir la energía consumo y aumenta la longevidad del congelador
  • Puerto de ventilación automático en la puerta delantera de los modelos CryoCube verticales que mejora el consumo de energía y permite un acceso rápido a las muestras
  • Interruptor principal bloqueable para evitar que se produzcan desconexiones por accidente
  • Ubicación del registrador de gráficos para la documentación de datos
  • El asa de puerta ergonómica de los modelos CryoCube basada en el concepto Eppendorf PhysioCare™ requiere menos fuerza y facilita el acceso
  • Versiones refrigeradas por aire y refrigeradas por agua para un mayor ahorro de energía
  • Interior de acero inoxidable para facilitar la limpieza durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero con revestimiento de polvo
Especificaciones
Especificaciones
20,1 pies cúb.
5
Espuma de poliuretano
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 pulg.)
35,4 in
89,8 cm
76,8 in
126,5 cm
30,1 in
76,5 cm
Opcional
7,0 A
230 V
R290/R170
570 l
Sujetar con
Classic
2
89,8 x 110,3 x 195,0 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 in)
22,6 in
57,5 cm
49,8 in
43,4 in
110,3 cm
Opcional
CO2 o LN2 opcional
UE, REINO UNIDO
2 etapas
25
Certificados
Ver productos accesorios