Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 797 l
La serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas de respaldo de baterías integrados que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.
Marca:  Thermo Scientific™ CE8140BB
Detalles adicionales : Peso : 327.00000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Código de producto. 17314650
  • 53600.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Descripción
Descripción
Diseñada para el almacenamiento en fase líquida y de vapor, la serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas con batería de reserva integrada que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.
Especificaciones
Especificaciones
Auto-llenado LN2 Almacenamiento criogénico
797 L
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Ruedas de 3 in (estándar)
42 in.
1067 mm
Puerto de acceso para sonda independiente
100/230 V
50/60 Hz
469 kg
327 kg
28,14 cu. ft.
1
Vacío
CE
49 x 51 x 67 in (1245 x 1295 x 1702 mm)
17,5 in.
445 mm
0,73 A a 110 V y 0,35 A a 230 V
100-230 V
40.600 Capacidad del vial de 2 mL (máx.)
720 lb.
Viales (40.600 x 2 mL)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico