Learn More
Block Technology Aislador de pesaje y aislador de contención
Aislador adecuado para trabajar con API/HAPI y para la protección del personal.Este aislador está diseñado para trabajar con materiales peligrosos y se utiliza para la protección del personal.El aislador se puede utilizar para pesar, muestreo y manipulación de material, y como aislador en una farmacia.
Marca:  Block Technology IZVW
Detalles adicionales : Peso : 690.00000kg
Código de producto. 17351689
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Aislador de pesaje de doble cámara
  • Cierre de aire con un guante que permite la carga de material e instrumentos
  • Cámara de trabajo con tres guantes diseñados para trabajar con materiales peligrosos
  • Posible para garantizar una atmósfera inerte dentro de las cámaras (N2, Ar)
  • Estanqueidad de clase 3 según ISO 10648-2
  • Limpieza de clase C según la norma de las prácticas correctas de fabricación de la UE
  • Compatible con el seguimiento de auditoría
  • Sistema de control electrónico para el ajuste automático de los modos de funcionamiento básicos gestionados por Siemens PLC
  • Controles de pantalla táctil a color
  • Material de chaqueta: acero inoxidable AISI 304
  • Material de la cámara de trabajo del aislador: AISI 316L con un grosor de 3,00 mm
  • Acabado de superficie pulida, Ra < 0,6 μm
  • Filtración de entrada HEPA H14 - Limpieza de clase C
  • Filtración segura del aire de escape con filtros HEPA H14 dobles
  • Superficies interiores y exteriores fáciles de limpiar
  • Bandejas deslizantes entre cámaras para facilitar la transferencia de material
  • Orificios ovalados con guantes para mejorar la manipulación de materiales
  • Flujo turbulento
  • Modo de presión negativa
Flujo turbulento: se utiliza de forma común para las clases de limpieza C y D en las que la dirección del flujo de aire no está claramente definida.El aire fluye en una dirección irregular desde la entrada de suministro de aire a la salida de aire a través de los filtros cilíndricos HEPA H14 con una eficacia de filtrado del 99,995 %.La velocidad de intercambio de aire limpio en la cámara suele oscile entre 5 y 40 intercambios por hora.
El sistema HVAC permite la formación de presión negativa en el interior del aislador.Esta función se utiliza principalmente en caso de fallo, lo que pone en peligro la estanqueidad y ayuda a proteger al personal.Otro nivel de protección para los puntos críticos del proceso es la creación de una cascada de presión para que la ubicación de la manipulación de sustancias peligrosas contenga el nivel más alto de presión negativa.Esto minimiza el riesgo de contaminar otras cámaras o el entorno.Se utiliza una válvula neumática para evitar daños en el equipo causados por una presión insuficiente.Esta función de protección evita que la presión caiga aún más, lo que protege la tecnología de daños.
Estándares
  • Prensaestopas: los prensaestopas están montados en la pared del aislador.
  • Tomas para la fuente de alimentación de equipos adicionales: las tomas se colocan en la pared trasera del aislador.Los zócalos pueden funcionar desde la pantalla de control.Tomas disponibles en todas las variantes del país.
  • Accesorios y bandejas de alambre: el panel posterior puede estar equipado con bandejas de alambre y colgadores fabricados con acero inoxidable AISI 316L.
  • Luces LED integradas: las luces LED integradas garantizan niveles de iluminación de al menos 500 lux.
Características de seguridad
  • Fusible de presión: el fusible de presión sirve como elemento de seguridad que indica un aumento de la presión en la cámara.En caso de que se supere la presión asignada en la cámara, se abre una válvula de solapa neumática y el valor de presión disminuye sin deteriorar la atmósfera interna.
  • Vidrio de seguridad: usamos vidrio de seguridad templado para las ventanas delanteras y los puertos de nuestro equipo.Este vidrio tiene propiedades mecánicas mejoradas y es duradero.Cuando está dañado, forma pequeños trozos que reducen el riesgo de lesiones causadas por cortes.
  • Sustitución segura de las fundas: nuestras bridas de guantes/manguitos tienen dos ranuras.La primera es para sellar el guante y la segunda es para una junta tórica.Este diseño permite un procedimiento estandarizado para la sustitución segura de guantes.
  • Fuente de alimentación independiente de UPS: se puede instalar un UPS independiente (fuente de alimentación ininterrumpida) en el interior del aislador.En caso de una interrupción en el suministro de electricidad, el funcionamiento a corto plazo se mantiene mediante una fuente de alimentación en el aislador para que el proceso y el entorno estén seguros.
  • Sustitución segura del filtro principal
Especificaciones
Especificaciones
Aislador de pesaje/contención
1000 mm
1900 mm
Acero inoxidable (304), acero inoxidable (316L)
2550 mm