Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CBF con esterilización por aire caliente y regulación de humedad
CBF es la incubadora de CO2 de alta gama con control de humedad adecuado para todas las aplicaciones de incubación sensibles en entornos de GMP.Garantiza resultados uniformes e incluso es adecuado para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas.
Marca:  BINDER™ 9640-0021
13241.45 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 122.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17363703
  • 16669.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
  • Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
  • Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
  • Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
  • Sistema de humidificación seguro contra la contaminación sin bandeja de agua
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
  • Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
  • Controlador táctil intuitivo
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
  • Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
  • Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
  • Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
  • Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
Especificaciones
9.4 cu. ft.
10 kg
267 L
Del 0 al 20%
Interior sin ventilador
Ninguno
Acero inoxidable
3 estándar/8 máx.
Ninguno
Del 90 al 95 %
Incubadoras de CO2
CBF260-230 V
IR sensor
745 x 885 x 1020 mm
230 V
7 A
22 lb.
CBF260-230 V, estándar, serie CBF: incubadores de CO2 con regulación de humedad y esterilización por aire caliente, 267 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Acero inoxidable
Sensor de IR
Natural
Sin iluminación
1
1 a 21%
NEMA 5-20P
Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
TFT táctil
Sensor IR
620 x 575 x 750 mm
125 kg
1,5 kW
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico