Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable mediante calor
La potente y versátil incubadora de CO2 CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de fármacos.Esta incubadora BINDER es incluso adecuada para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas gracias a su amplia variedad de opciones y accesorios.
Marca: BINDER™ 9640-0006
Descripción
- Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
- Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
- Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
- Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
- Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
- Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
- Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
- Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
- Controlador táctil intuitivo
- Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
- Sistema de diagnóstico de fallos con alarma visual y acústica
- Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
- Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
- Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
- Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
- Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
- Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
1.9 cu. ft. | |
10 kg | |
53 L | |
Del 0 al 20% | |
Interior sin ventilador | |
Ninguno | |
Acero inoxidable | |
2 estándar/3 máx. | |
Sí | |
Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | |
TFT touch | |
Sensor IR | |
400 x 330 x 400 mm | |
53 kg | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |
22 lb. | |
CB056-230V-O, con regulación de O2, serie CB - incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 con esterilización térmica, 53 L, 200...240 V 1∼ 50/60 Hz | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
Natural | |
Sin iluminación | |
1 | |
1 a 21% | |
NEMA 5-20P | |
Incubadoras de CO2 | |
CB056-230 V-O | |
IR sensor | |
528 x 645 x 674 mm | |
200 V | |
3,5 A |