Learn More
BINDER™ Armario con bomba de vacío VAP 5
Bomba de vacío BINDER™ VAP 5 adecuada para disolventes inflamables con cámara de bomba.
Marca:  BINDER™ 8012-2063
Detalles adicionales : Peso : 69.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17550916
  • 12653.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cámara de bomba con la bomba de vacío VAP 5 para su uso con bombas de vacío con membranas químicas.
  • Flujo de aire nominal
  • Con separador y condensador de emisión
  • Adecuado para disolventes inflamables
  • Incluye kit de conexión de bomba de vacío (ATEX)
Especificaciones
Especificaciones
Cámara de bomba con bomba de vacío VAP 5 - 230 V, 50-60 Hz modelo opcional, cámara de la bomba para montar bombas de vacío, incluida la bomba de membrana química VAP 5 con flujo de aire nominal 3,6 m3/hora, presión final 3 Mbar, con separador y condensador de emisión, Adecuado para disolventes inflamables y kit de conexión de bomba de vacío (ATEX).
50/60 Hz
IP55
Cámaras de secado al vacío BINDER VDL 115
3,6 m3
Bomba de vacío
3 mbar
230 V