Learn More
BINDER™ Serie UF V Ultracongeladores
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.
Marca: BINDER™ 9020-0453
Descripción
- Rango de regulación de temperatura: de -86 °C a -40 °C
- El menor consumo energético de su clase
- Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada
- Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170
- Eficiente aislamiento térmico mediante planchas aislantes por vacío
- Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo
- Palanca de cierre de puerta ergonómica
- Interior íntegramente de acero inoxidable
- Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
- 3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable
- Refrigeración por agua (en función del modelo)
- Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico
- Interfaz Ethernet
- Indicador de tiempo transcurrido
- 2 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera
Especificaciones
UFV350-230 V, estándar, serie UF V: ultracongeladores con refrigerantes climáticamente neutros, 382 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
100.9 gal. | |
De -40 °C a -86 °C | |
1 | |
Acero inoxidable | |
3 | |
UFV350-230V | |
Estándar | |
486 x 605 x 1300 mm | |
Sistemas de alarma integrados | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
226 kg |
Ultracongeladore | |
382 L | |
Foamed | |
Anti-corrosion Steel | |
La combinaison de panneaux isolants sous vide (technologie V) et de mousse de polyuréthane sans CFC | |
CE, ISO 14001, UKCA | |
LCD | |
No | |
800 x 997 x 1966 mm | |
7 A | |
230 V | |
1.6 kW | |
Étape 1 : R290, Étape 2 : R170 | |
12 |