Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Profabutyl B-05R
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos de caucho butílico sin tejido elástico de punto
- Revestimiento transparente con bromobutilo de 0,50 mm
- Agarre mejorado en aplicaciones húmedas
- Resistente a compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, ácidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | Bromobutilo |
Color | Negro |
Latex Free | Sí |
Material | Caucho butílico |
Tipo de producto | Butyl Gloves |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 2010X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | ABIKLNOT |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Profabutyl B-05R >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido