Learn More
Uvex™ Guantes de protección contra productos químicos Profastrong NF33
5.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes sensibles de protección contra productos químicos con tecnología NBR y con revestimiento de algodón flocado para mayor comodidad
- La estructura grabada de la palma mejora el agarre en zonas húmedas y mojadas
- El caucho de nitrilo es resistente a los aceites, grasas, ácidos y álcalis
- Los guantes proporcionan una sensación táctil, un ajuste seguro y una resistencia mecánica a la abrasión
- Ideal para su uso en diversos sectores, como la automoción, la química y la impresión
Especificaciones
Color | Verde |
Material | NBR |
Tamaño | 8 |
Norma EN388 | 4101X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AJKLOT |
EN ISO 374 - 5 | Bacterias, hongos CON protección antivirus |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Algodón |
Serie | Profastrong NF33 |