Descripción
- Fabricados con bucles de algodón para aplicaciones térmicas
- Aislamiento térmico muy bueno cuando está en contacto directo con objetos calientes
- Protección térmica de hasta 250 °C
- Ideal para trabajos de metal ligeros y medios
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Natural |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 11 |
| Modelo | Full-hand Mitt |
| Temperature (Metric) Max | 250 °C |
| Norma EN388 | 2241B |
| Longitud (métrico) | 40 cm |