Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Profaviton BV-06
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos de caucho butílico sin tejido elástico de punto
- El revestimiento de bromobutilo sin costuras tiene un grosor de 0,40 mm
- La capa exterior de Viton™ es resistente a una amplia variedad de productos químicos
- Agarre mejorado en zonas húmedas o húmedas
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | Bromobutilo, Viton™ |
Color | Negro |
Latex Free | Sí |
Material | Butyl |
Tipo de producto | Butyl Gloves |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | 2120A |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AFKLMN |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Profaviton BV-06 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido