Learn More
uvex Guantes de montaje recubiertos de nitrilo ProfiErgo ENB 20
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- El revestimiento de NBR especial y grueso es resistente al aceite y la grasa
- El revestimiento interlock de algodón de alta calidad es cómodo, tiene un tacto agradable y ayuda en la regulación de la temperatura dentro de los guantes
- Capacidades de agarre mejoradas en zonas húmedas, mojadas y aceitosas
- Los guantes son adecuados para utilizar pantallas táctiles
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones, como el montaje, el trabajo de control y el mantenimiento
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | NBR |
Color | Blanco, Amarillo |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Cotton |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 2121X |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de montaje recubiertos de nitrilo ProfiErgo ENB 20 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido