Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo Profile 3000
28.42 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
2XS
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
- Excelente resistencia a las perforaciones
- El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad
- Superficie texturizada para un mayor agarre
- Sin polvo y sin látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
- Los guantes hasta la muñeca miden 240 mm de largo.
- Caja dispensadora de extracción fácil con 100 guantes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, 13485:2003 e ISO 2859 |
Clasificación | Dispositivo médico de clase I |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de examen |
Tamaño | XS |