Learn More
Liebherr™ Congelador de aire forzado ProfiLine
Utilice estos congeladores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de aire forzado Liebherr™ ProfiLine incluyen recipientes con interior cromado, de níquel y acero, y estantes de rejilla con revestimiento de plástico.
Marca: Liebherr™ GGPv 1470
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Congelador de aire recirculado Gastronorm ProfiLine
- Puerta de diseño Swingline de acero
- Bloqueo instalado
- Sistema de control electrónico
- Indicador digital de temperatura externo
Especificaciones
1427 L | |
Blanco | |
215 Al x 143 An x 83 Pr cm | |
155 cm | |
220/240 V | |
R290 |
-10°C a -26°C | |
GGPV1470X | |
65 cm | |
124 cm | |
50/60 Hz |