Learn More
Liebherr™ Congelador de aire forzado ProfiLine
Utilice estos congeladores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de aire forzado Liebherr™ ProfiLine incluyen recipientes con interior cromado, de níquel y acero, y estantes de rejilla con revestimiento de plástico.
Marca: Liebherr™ GGPV 6570
4201.67 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gastronorm ProfiLine recirculated air freezer
- Steel SwingLine design door
- Fitted lock
- Electronic control system
- External digital temperature display
Especificaciones
601 L | |
Acero inoxidable | |
215 H x 70 W x 83 D cm | |
155 cm | |
220/240 V | |
R290 |
-10°C a -35°C | |
GGPV6570X | |
65 cm | |
51 cm | |
50/60 Hz |