Learn More
WTW™ Medidor portátil ProfiLine™ pH 3110
Obtenga resultados óptimos con este sencillo y resistente medidor de pH/mV portátil con una función automática de lectura para mediciones de pH rutinarias que es segura, fiable y evita errores.
Marca:  WTW™ 2AA110
584.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10136383
  • 651.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Teclado transparente con solo 6 teclas 
  • La función Automatic AutoRead para valores medidos repetibles, realiza la medición de pH de manera segura y evitando errores
  • Teclado antideslizand que se puede utilizar con guantes
  • Pantalla grande que clara y fácil de leer
  • Medidor de pH/mV portátil, fácil y resistente para la medición rutinaria
  • Medición de pH segura y fiable gracias a unos resultados repetibles
  • Resistente al agua según IP 67, calibración de 3 puntos, temporizador de calibración integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Breve manual de instrucciones, CD-ROM y pilas
±0,3, ±1
Ideal para todos aquellos que buscan un instrumento fácil, sólido y resistente al agua para la medición portátil de pH
±0,005
± 0,3, ± 1 mV
LCD, 7 segmentos
IP-67
0,6 kg
pH 3110
Todos los valores ± 1 dígito
AA, NiMH
2500 h
80 mm
55 mm
± 0,1 °C
±0,1, ±0,01, ±0005
De - 2 a 19 999
De -1200 a 1200, de -2000 a 2000
Tampón técnico WTW de calibración de 1, 2 o 3, tampones DIN/NIST
CE
80 × 180 mm (An × Al)
3 años
4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH recargables
De -5 °C a +105 °C
Medidores de pH portátiles
80 mm de ancho
180 mm
Certificados
Ver productos accesorios