Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de PCR ProFlex™, 2 x 384 pocillos
Los sistemas de PCR ProFlex™ son lo último en termocicladores Applied Biosystems, y proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que cabe esperar de los instrumentos de Applied Biosystems. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
Marca: Applied Biosystems™ 4484077
9951.50 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El sistema de PCR ProFlex de 2 × 384 pocillos le permite:
- Intercambie el bloque de 2 × 384 pocillos por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
- Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
- Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
- Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
- Bloques intercambiables Si en el futuro cambian los requisitos de su investigación o si comparte el sistema con una persona que utiliza un formato diferente, basta con extraer el bloque de 2 x 384 pocillos de la parte superior del instrumento e intercambiarlo por otro tipo de bloque. Este paso se realiza en menos de 15 segundos y no requiere herramientas ni kits
- Conectividad mediante aplicación móvil Utilice una aplicación móvil para comprobar la disponibilidad antes de llegar al laboratorio, descargar archivos de informes de experimentos, recibir alertas y mucho más
- Modos de simulación El sistema PCR ProFlex está equipado con modos de simulación que imitan la velocidad de rampa de su antiguo termociclador. Hay disponibles modos de simulación para sistemas MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 y Applied Biosystems Veriti™.
- Control con pantalla táctil de 8,4 pulg. La interfaz de pantalla táctil intuitiva y sencilla le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo dedicado a aprender a usar el sistema
- Compatible con alto rendimiento
- Velocidad de reacción: Fast, estándar
PCR rápida, PCR rica en GC, PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, PCR multiplex, PCR, PCR y PCR en tiempo real, genotipado de PCR, PCR rutinaria
Información de órdenes
La garantía extendida de Rapid Exchange es ideal para clientes con instrumentos instalables por el usuario que no requieren la coherencia de las etiquetas de activos y para aquellos que trabajan con plazos críticos.
Se aplican determinadas exclusiones. Póngase en contacto con su representante de servicio y asistencia
Servicio Técnico
Sistema y garantía extendida de REX de 1 año
Especificaciones
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
< 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C) | |
Altura: 27 cm (10,6 pulgadas), anchura: 33 cm (13 pulgadas), profundidad: 56,5 cm (22 pulg.) | |
100/240 V | |
Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.) | |
Garantía limitada | |
PCR. | |
USB, Wi-Fi, nube, Ethernet | |
USB e integrado | |
2 bloques isotérmicos de 384 pocillos |
Compatible con alto rendimiento | |
Rápida, estándar | |
Tubos de 768 x 0,02 ml, 2 placas de 384 pocillos | |
ProFlex™ | |
Sistema PCR | |
De 0 °C a 100 °C | |
Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas | |
3 °C/s (bloque), 1,6 °C/s (muestra) | |
20,4 kg (45 lb.) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.