Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
Código de producto. 15117105 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Configuraciones de bloques:
2 bloques isotérmicos de 384 pocillos
2 bloques isotérmicos de 96 pocillos
2 bloques Flat
3 x 32 pocillos, bloque VeriFlex de 2 zonas
96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15117105
Marca: Applied Biosystems™ 4483637
Requires
Módulo base ProFlex para funcionamiento
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
El bloque de muestra de 96 pocillos ProFlex está diseñado para su uso con el sistema de PCR ProFlex
  • Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
PCR, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Sistema de PCR ProFlex
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C)
Dimensiones 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Termociclador
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) 6 °C/s (bloque), 4,4 °C/s (muestra)
Cantidad 1 unit
Peso 18,8 kg (41 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas