Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
Código de producto. 15334853 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Configuraciones de bloques:
2 bloques isotérmicos de 384 pocillos
2 bloques isotérmicos de 96 pocillos
2 bloques Flat
3 x 32 pocillos, bloque VeriFlex de 2 zonas
96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15334853
Marca: Applied Biosystems™ 4484072
Requires
Módulo base ProFlex para funcionamiento
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
  • El bloque de muestra de 384 pocillos ProFlex está diseñado para su uso con el sistema de PCR ProFlex.
  • Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
PCR rápida, PCR rica en GC, PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, PCR multiplex, PCR, PCR y PCR en tiempo real, genotipado de PCR, PCR rutinaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C)
Dimensiones 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 2 x 384 pocillos, 20 µl
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Termociclador
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) 3 °C/s (bloque), 1,6 °C/s (muestra)
Cantidad 1 block
Peso 8,3 kg (18,3 lb.)
Configuraciones de bloques 2 bloques isotérmicos de 384 pocillos