Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azul oscuro proFood™ Serie 92-465
Proporcionan una resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o el PVC. Los guantes para salpicaduras de nitrilo azul Ansell Edmont™ VersaTouch™ serie 92465 se han fabricado con un innovador compuesto de nitrilo que ofrece una excelente resistencia química y propiedades mecánicas, comodidad y destreza.
24.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + I1:2009 y EN 374:2003 |
---|---|
Material | Nitrilo |
Grosor (imperial) | 4,7 mil |
Grosor (métrico) | 0,12 mm |
Serie | 92-465 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11707713
|
Ansell™
92465070 |
6,5/7 |
24.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717713
|
Ansell™
92465090 |
Desde 8,5 hasta 9 |
24.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727713
|
Ansell™
92465100 |
9,5/10 |
24.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15670924
|
Ansell™
92465080 |
7,5/8 |
24.00€
100 pares |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Single use splash resistant gloves
- Textured finish on fingertips. Improved grip
- Contains no natural rubber
- Suitable for contact with all fatty foods
- Good resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber
- Powder-free
- No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
Applications:
- All final stages of meat or fish processing
- Controlled-environment rooms
- Prepared meals
- Dairy processing
- Catering
Especificaciones
EN 420:2003 + I1:2009 y EN 374:2003 | |
4,7 mil | |
92-465 |
Nitrilo | |
0,12 mm |