Learn More
Progesterona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10328360
Progesterona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328360
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10328360
Marca: Thermo Scientific Acros 225650250
Solicitar formato a granel o personalizado
La progesterona, CAS # 57-83-0, es una hormona natural necesaria para el mantenimiento del endotelio uterino y la supresión de estrógenos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La progesterona es una hormona sexual necesaria para la supresión de la señalización de estrógenos y también participa en la activación transcripcional
• La progesterona mantiene el endotelio uterino y mantiene el embarazo mediante la supresión de la contractilidad muscular
Aplicaciones
• La señalización de progesterona es relevante para el estudio del cáncer de mama
Referencias bibliográficas
Kim, O.; Park, E.Y.; Kwon, S.Y.; Shin, S.; Emerson, R.E.; Shin, Y.H.; DeMayo, F.J.; Lydon, J.P.; Coffey, D.M.; Hawkins, S.M.; Quilliam, L.A.; Cheon, D.J.; Fernández, F.M.; Nephew, K.P.; Karpf, A.R.; Widschwendter, M.; Sood, A.K.; Bast, R.C.Jr.; Godwin, A.K.; Miller, K.D.; Cho, C.H.; Kim, J. Targeting progesterone signaling prevents metastatic ovarian cancer.Proc Natl Acad Sci U S A. 2020, 117(50), 31993-32004.
Jain, V.; McDonald, S.D.; Mundle, W.R.; Farine, D. Guideline No. 398:Progesterone for Prevention of Spontaneous Preterm Birth.J Obstet Gynaecol Can.2020, 42(6), 806-812.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-83-0
Fórmula molecular C21H30O2
Peso molecular (g/mol) 314.46
Número MDL MFCD00003658
Clave InChI RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Sinónimo progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestan
PubChem CID 5994
ChEBI CHEBI:17026
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidroiyclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Progesterone
Punto de fusión 126°C to 131°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (500 mg, 105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 7889
Condición de rotación específica +190° (20°C c=1,ethanol)
Rotación específica + 190
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,dioxane,conc. h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465698 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog Number225650050,225650250,225651000
Número de loteA0460986 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number225650050,225650250,225651000
Número de loteA0395861 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number225650050,225650250,225651000
Número de loteA0401590 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number225650050,225650250,225651000
Número de loteA0392519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number225650050,225650250,225651000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Progesterone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Progesterona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >