missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Progesterone Antibody (11P14) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18530041 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18530041 0.025 mg 25 microgramos
18542544 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18530041

Marca: Novus Biologicals NB10027950.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Progesterone Monoclonal antibody specifically detects Progesterone in Human samples. It is validated for Radioimmune Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Progesterone
Aplicaciones Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon 11P14
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen 4-Pregnen-3,20-dione
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 11a-Hydroxyprogesterone conjugated to bovine serum albumin.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.