Learn More
Invitrogen™ Prolactin (PRL) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EMPRLX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
The Mouse Prolactin (PRL) ELISA quantitates Ms PRL in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms PRL. Principle of the method The Mouse PRL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La prolactina (PRL) u hormona luteotrópica (LTH) es una hormona peptídica descubierta por el Dr. Henry Friesen, principalmente asociada a la lactancia. En la lactancia, el acto de un bebé de succionar el pezón estimula la producción de prolactina, que llena el pecho con leche a través de un proceso llamado lactogénesis, en preparación para la siguiente toma. También se libera oxitocina, otra hormona, que provoca la bajada de la leche.Especificaciones
P06879 | |
30 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
19109 | |
<12% | |
Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Solución de parada, SAV-HRP, Estándar | |
5 × 96 pruebas | |
Endocrinología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 27,43 pg/ml a 20,000 pg/ml | |
De 30 pg/ml a 20,000 pg/ml | |
Biotina | |
Hormonas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AV290867,Gha11a1,Prl | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
20 μl de plasma; 20 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
RP23-351I6.2, AV2908671a1, Prl | |
1 h 20 min |