Learn More
Sartorius Pipeteadores mecánicos monocanal de volumen fija PROLINE™ Plus
Resistentes pero ligeros y fáciles de usar
289.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Material | Polypropylene |
Número de canales | 1 |
Código de producto | Marca | Exactitud | Color | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Color | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10774112
![]() ![]() |
Sartorius
728530 |
0,6% | Amarillo | 20 μl | Fix 20 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10784112
![]() ![]() |
Sartorius
728535 |
0,5% | Amarillo | 25 μl | Fix 25 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10763542
![]() ![]() |
Sartorius
728550 |
0,5% | Amarillo | 100 μl | Fix 100 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10047859
![]() |
Sartorius
728545 |
0,5% | Amarillo | 50 μl | Fix 50 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10038149
![]() ![]() |
Sartorius
728580 |
0,3% | Verde | 5000 μl | F5 |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10322310
![]() ![]() |
Sartorius
728590 |
0,6% | Rojo | 10 ml | F10 |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10199599
![]() ![]() |
Sartorius
728520 |
0,8% | Gris | 10 μl | Fix 10 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10577600
![]() ![]() |
Sartorius
728570 |
0,3% | Azul | 1000 μl | Fix 1000 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10312310
![]() ![]() |
Sartorius
728575 |
0,3% | Verde | 2000 μl | F2 |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10047669
![]() ![]() |
Sartorius
728567 |
0,3% | Azul | 500 μl | Fix 500 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10322500
![]() ![]() |
Sartorius
728560 |
0,4% | Amarillo | 200 μl | Fix 200 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10821701
![]() |
Sartorius
728565 |
0,4% | Azul | 250 μl | Fix 250 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10058239
![]() |
Sartorius
728515 |
1,3% | Gris | 5 μl | Fix 5 μL |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
La alta calidad y las ligeras fuerzas de pipeteo proporcionan una experiencia de pipeteo agradable. Al cubrir la gama completa de 0.1 μl a 10 ml, el Proline Plus es apto para una amplia gama de aplicaciones diarias de laboratorio.
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Ajuste de volumen con resortes de parada
- Aptas para zurdos y diestros
- Compatibles con una amplia variedad de puntas
- Compatibles con la mayoría de tubos de laboratorio más utilizados gracias al cuello de expulsión de punta delgada
- El filtro Safe-Cone evita la contaminación y los daños a la pipeta
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Limpieza sencilla: solo hay que desmontar las piezas 2-3
Certifications
CE marked
Garantía
2 años
Especificaciones
CE | |
Reusable | |
1 | |
Ergonómico | |
Sí |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Collar de expulsión de punta delgada, filtro de cono seguro | |
2 años |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Pipeteadores mecánicos monocanal de volumen fija PROLINE™ Plus