Learn More
Sartorius Micropopetas monocanal Proline™ Plus
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para las tareas diarias de pipeteo manual. La micropipeta monocanal Sartorius Proline™ Plus combina una construcción resistente con facilidad de uso, además de ofrecer la más amplia gama de micropipetas para diferentes usuarios y aplicaciones. Disponible con rangos de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 728050
296.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21924" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual- La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
- El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con un sellado perfecto de la punta en el cono de la punta
- Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
- Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
- Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
- No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
- Expulsión de la punta ligera y fácil
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
- Proceso de calibración sencillo
- Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
- La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
Especificaciones
Del 2 al 0,8% | |
Autoclavable | |
Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave | |
Proline™ | |
Ergonómico | |
0,1 μl | |
Sí |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Amarillo | |
1 | |
De 10 to 100 μl | |
Minimiza el riesgo de contaminación con filtros de cono seguro y completamente esterilizable en autoclave | |
Desde 1,00 hasta 0,15 | |
2 años |