Learn More
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks
Multipacks combine a set of Proline Plus single-channel mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks provides best alternative to replace your used mechanical pipettes.
Marca: Sartorius LH-728673
808.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21904" para aplicar la oferta.
Includes: 4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal y 4 soportes de pipetas
Descripción
- Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
- Gancho ergonómico para el dedo
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Calibración “hágalo usted mismo” fácil de usar
- Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
- El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Servicio Técnico
Two years
Especificaciones
Puntas Optifit | |
Alta resistencia química y resistencia UV | |
1 | |
No estéril | |
De 0,5 a 10, de 10 a 100, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl | |
4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal y 4 soportes de pipetas | |
Resistente a UV |
Autoclavable | |
Proline Plus | |
Proline Plus | |
Multipaquetes de pipetas mecánicas | |
Filtros de cono seguro | |
20/paq. | |
2 años |