Learn More
Molecular Probes™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond con DAPI
Código de producto. 15382192
Click to view available options
Cantidad:
2mL
10mL
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
Código de producto. 15382192
Marca: Molecular Probes™ P36966
Medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond con DAPI
El medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond es un medio de montaje líquido con base de glicerol aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio. El medio de montaje ProLong™ Diamond se ha diseñado para proporcionar una protección antidecoloración sin igual en los espectros visuales y de infrarrojos completos. Puede utilizar el medio de montaje ProLong™ Diamond con casi cualquier colorante fluorescente o proteína fluorescente (por ejemplo, GFP, RFP, mCherry) para lograr la señal más brillante y el fondo mínimo y obtener así imágenes fluorescentes brillantes y de alta definición.
Las características del medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond incluyen:
  • Protege los tintes fluorescentes y las proteínas fluorescentes frente a la decoloración, en los espectros visibles y de infrarrojos completos
  • Líquido de curado listo para su uso para almacenamiento durante más tiempo
  • Ideal para tintes Alexa Fluor™ y tintes tradicionales, como FITC y Cy™3, y proteínas fluorescentes como GFP, RFP y mCherry
  • Las muestras montadas son estables durante meses
  • Mantiene la señal de fluorescencia: apenas se produce supresión
    Obtenga más información sobre los medios de montaje antidecolorantes ProLong™.
    El medio de montaje antidecolorante ProLong™ Diamond se suministra ya mezclado y listo para usar en un frasco cuentagotas, con o sin DAPI. Simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos, aplique curado y obtenga la imagen. El medio de montaje ProLong™ Diamond es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica casi perfecta (1,47 de RI) y permite el almacenamiento a largo plazo de sus muestras, al mismo tiempo que las protege frente a la decoloración fotográfica. El medio de montaje ProLong™ Diamond no se decolora o encoge cuando se aplica curado y se almacena a largo plazo, lo que permite tomar imágenes fluorescentes de alta calidad semanas o incluso meses después de montar los portaobjetos.
    Obtenga protección frente a la decoloración fotográfica en los espectros visibles y de infrarrojos completos
    Independientemente de los colorantes o proteínas fluorescentes que utilice, el medio de montaje ProLong™ Diamond ayuda a proporcionar una protección superior contra la decoloración fotográfica. Se ha demostrado que cuenta con el mejor rendimiento de su clase con una amplia gama de colorantes, incluidos los colorantes Alexa Fluor™, FITC, TRTC, Texas Red™, Cy™3 y Cy™5. El medio de montaje ProLong™ Diamond no suprime los fluoróforos y su capacidad para proporcionar una señal más brillante, sin ningún fondo, le ayuda a garantizar que obtendrá las imágenes de la mejor calidad y resolución para su publicación.
    Señales estables durante la obtención de imágenes y para el almacenamiento a largo plazo
    El medio de montaje ProLong™ Diamond es la opción ideal para archivar muestras con tintes fluorescentes o proteínas fluorescentes. También es ideal para conservar la intensidad de la señal durante sesiones prolongadas de obtención de imágenes, como el escaneo repetido bajo iluminación de escaneo láser confocal, o con microscopía de resolución extremadamente alta. Y es fácil de usar: solo hay que retirar el exceso de agua de la muestra teñida y montar. Para la visualización inmediata de la muestra, elija nuestro medio de montaje sin curado, el medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Diamond.
    Obtenga una excelente correspondencia de índice de refracción para conseguir imágenes nítidas
    Para aplicaciones de obtención de imágenes modernas de alta resolución, la correspondencia del índice de refracción (RI) es fundamental. El medio de montaje ProLong™ Diamond realizará un curado con un RI de 1,47. Además, esta propiedad de curado implica que no necesita usar complejas resinas acrílicas (por ejemplo, esmalte de uñas), que pueden dañar o arruinar objetivos de microscopios modernos si entran en contacto con ellos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Cantidad 2mL
    Tipo de producto Montaje antidecoloración
    Contenido y almacenamiento Contiene 1 frasco cuentagotas con 2 ml de reactivo.
    • Almacenar a 2-8 °C o congelados a entre -5 y -30 °C.
    • Proteja el producto de la luz.
    • Estable durante al menos seis meses después de su recepción.
    Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Línea de productos ProLong
    Tipo de reactivo Solución de montaje, solución antidecoloración
    Volumen (métrico) 2 mL
    Descripción Medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond con DAPI, 1 x 2 ml
    Nombre del producto
    • ProLong Diamond Antifade Mountant with Dapi
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2