Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™
Descripción
El medio de montaje antidecoloración ProLong Glass es un medio de montaje a base de glicerol, resistente y listo para su uso que se puede aplicar directamente a células marcadas con fluorescencia o muestras de tejido en portaobjetos de microscopio o cubreobjetos. El medio de montaje ProLong Glass tiene un índice de refracción de 1,52 después del curado, similar al de los cubreobjetos de vidrio, aceite de inmersión compatible y óptica de microscopio de inmersión en aceite, lo que permite una resolución y sensibilidad superiores. El medio de montaje ProLong Glass también está diseñado para proporcionar una protección incomparable contra la decoloración fotográfica en los espectros visible y de infrarrojo cercano. Puede utilizar el medio de montaje de antidecoloración ProLong Glass con casi cualquier tinte o proteína fluorescente (por ejemplo, GFP, RFP, mCherry) y con cualquier tipo de célula o tejido para profundidades de imagen que oscilan entre 0 y 100 µm para imágenes brillantes, de pilas Z de alta resolución, 3D y 2D.
Con su alto índice de refracción de 1,52 y superior formulación antidecoloración, el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass ofrece las siguientes ventajas:
• Mejora de hasta un 75 % en la resolución axial para lograr imágenes nítidas
• 3–4 veces mayor profundidad focal de imagen en comparación con los medios de montaje con índice de refracción de 1,47, con imágenes nítidas para monocapas de células, cortes de tejido, o cultivos celulares 3D de hasta 150 μm de grosor/profundidad focal
• Fondo bajo en todo el espectro
• Señales preservadas frente a decoloración fotográfica inhibida
Información de órdenes
Almacenar de 2–8 °C. Para un almacenamiento a largo plazo, almacenar a entre -5 y -30 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 mL |
| Tipo de producto | Montaje antidecoloración |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 ° y 8 °C. Para un almacenamiento a largo plazo, almacenar a entre -5 y -30 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Línea de productos | ProLong |
| Tipo de reactivo | Solución antidecoloración |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Descripción | ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 2 mL |