Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™ Glass con tinción NucBlue™
Código de producto. p-7144712
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
paquete de 5
15808401 2 mL 2 ml
15858371 5 x 2 mL paquete de 5
15830993 10 mL 10 ml
3 options
Código de producto. 15808401
Marca: Invitrogen™ P36983
Edge
El medio de montaje antidecoloración de fijación dura ProLong Glass es un medio de montaje con base de glicerol de fijación dura listo para usar aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio.
El medio de montaje antidecoloración ProLong Glass es un medio de montaje con base de glicerol de fijación dura listo para usar aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en cubreobjetos o portaobjetos de microscopio. El medio de montaje ProLong Glass tiene un índice de refracción de 1,52 después del curado, similar al de los cubreobjetos de vidrio, aceite de inmersión compatible y óptica de microscopio de inmersión en aceite, lo que permite una resolución y sensibilidad de alta calidad. El medio de montaje ProLong Glass también está diseñado para proporcionar una protección frente a decoloración inigualable en los espectros visibles y cercanos a los infrarrojos. Puede utilizar el medio de montaje de antidecoloración ProLong Glass con casi cualquier tinte o proteína fluorescente (por ejemplo, GFP, RFP, mCherry) y con cualquier tipo de célula/tejido para profundidades de imagen que oscilan entre 0 y 100 µm para imágenes brillantes, de pilas Z de alta resolución, 3D y 2D.
Con su alto índice de refracción de 1,52 y su fórmula antidecoloración de alta calidad, el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass ofrece las siguientes ventajas:
• Hasta un 75 % de mejora en la resolución axial para conseguir imágenes nítidas
• 3–4 veces más profundidad focal de exposición en comparación con los medios de montaje con índice de refracción de 1,47, con imágenes nítidas para monocapas de células, cortes de tejido o cultivos celulares 3D de hasta 150 μm de grosor/profundidad focal
• Bajo fondo en todo el espectro
• Señales conservadas de decoloración fotográfica inhibida
• Semanas a meses de estabilidad para muestras montadas en portaobjetos
• Facilidad de uso
• Disponibilidad con o sin DAPI
El medio de montaje ProLong GlassAntifade viene ya mezclado y listo para su uso en un cuentagotas o frasco de 10 ml con o sin tinción NucBlue (Hoechst 33342), una contratinción nuclear que penetra en las células que emite fluorescencia azul cuando se une al ADN. Después de eliminar el exceso de agua, vierta una gota de medio de montaje en la muestra, añada un cubreobjetos, deje que se cure y obtenga la imagen. El medio de montaje ProLong Glass es un medio de montaje de curado de fijación dura que minimiza la refracción óptica y la aberración esférica en la ruta óptica, y permite el almacenamiento a largo plazo de sus muestras al mismo tiempo que las protege frente a la decoloración fotográfica. El medio de montaje ProLong Glass no se decolora o encoge cuando se cura, lo que permite tomar imágenes fluorescentes de alta calidad semanas o incluso meses después de montar los portaobjetos.
El medio de montaje antidecoloración ProLong Glass con tinción NucBlue contiene una concentración optimizada de tinción Hoechst 33342, que proporciona un marcado nuclear de alta calidad de la mayoría de las células y tejidos. Medio de montaje ProLong Glass con tinción NucBlue no se recomienda para muestras de más de 30 µm de grosor. Las muestras más gruesas pueden requerir incubaciones más prolongadas con reactivos de marcado, es decir, una preincubación con el reactivo NucBlue Live ReadyProbes.Imágenes más brillantes y nítidas
Información de órdenes
Almacenar de 2–8 °C. Para un almacenamiento a largo plazo, almacenar a entre -5 y -30 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 mL
Tipo de producto Medio de montaje
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 ° y 8 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos ProLong
Tipo de reactivo Solución antidecoloración
Volumen (métrico) 2 mL
Descripción ProLong™ Glass Antifade Mountant with NucBlue™ Stain, 1 x 2 mL